Learn More
Fisherbrand™ Traceable pH/ORP Meter
Dieses Messgerät wurde für Wasseranwendungen entwickelt und macht Messungen überflüssig. Fisherbrand™ Traceable™ pH/ORP-Messgeräte eignen sich ideal für pH- und ORP-Tests in Abwasser-, Wasser- und Umweltanwendungen.
Marke:  Fisherbrand™ 98769-31
358.75 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24163" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15577583
  • 412.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Kompaktes Gerät passt direkt in Ihre Hand
  • Genauigkeit: ±0.02 pH
  • Speicher für 25-Punktspeicher  mit Uhrzeit-/Datumsstempel
  • Wasserfest (IP67)
  • Die Dreifachanzeige zeigt pH- oder ORP-Messungen, Temperatur und Uhrzeit\Datum an
  • Ideal für Abwasser-, Wasser- und Umweltanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
±20 mV
Vom Nutzer ausgewählte 1, 2 oder3-Punktkalibrierung
4277 Traceable™ pH\ORP-Messgerät
pH-/ORP-Messgerät
±1 °C
0,1° (1° bei >100°)
26 x 6.4 x 2.5 cm
±0,02
- 1800 bis 1800 mV
2x CR2032 3V Batterien (enthalten)
0.1 mV <1000 mV (1 mV ≥1000 mV)
0 bis 60 ºC
0 bis 60 °C oder 32 bis 140 °F (wählbar)
127 g
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Bis zu 60% Rabatt
    Aktionscode24119
    Gültig bis zum2025-04-30
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24163
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    27
    Stunden
    12
    Minuten
    43
    Sekunden
    48
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.04.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
  • Fisherbrand
    Erhalten Sie bis zu 60% Rabatt auf ausgewählte Fisherbrand-Produkte
    Aktionscode: 24163
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    27
    Stunden
    12
    Minuten
    43
    Sekunden
    48
    Neues Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.04.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Traceable pH/ORP Meter > pH-/ORP-Messgerät