Learn More
Corning™ LSE™ Schüttel-Inkubatoren
Der Schrank-ähnliche Inkubator hat eine kompakte Stellfläche und kann gestapelt werden, um den Platzbedarf zu minimieren.Der integrierte Orbitalschüttler eignet sich für eine große Auswahl an Plattformen und Klammern, die Kolben, Petrischalen und Reagenzglasgestelle aufnehmen können.
Marke:  Corning™ 6752
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15947971
  • 5285.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Überragende Temperaturkonstanz
  • Großer Sichtbereich für die ungestörte Überwachung von Proben
  • Großes Betriebstemperaturbereich
  • Mehrere Stellmöglichkeiten
  • Präzisions-Schüttelmechanismus
  • Glastür in Standardgröße und Innenbeleuchtung zur einfachen Ansicht von Proben
  • Die mechanische Konvektion sorgt für eine sichere, stabile Temperaturumgebung und eine schnelle Wiederherstellung der Kammertemperatur nach dem Öffnen der Tür
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
19 mm
230 V, 50/60 Hz, EU- und UK-Stecker
49 l-Kolben
±0,25&Grad;C, ±0,1&Grad;C
19,25 in.
55 cm
22.25 in.
Kammer: 38,1 cm
42,5 cm
83 lb.
Digital
0 bis 99 Min.
20 bis 400 U/min
Umgebungsbedingungen +5 ° bis 80 °C in 0,1°-Schritten
Inkubator
Außenabmessungen: Kaltgewalzter Stahl; Innenraum: Edelstahl gespiegelt
14,75 in.
37,5 cm
58 cm
23 in.
Kammer: 34,3 cm
37,7 kg
Kabinett
Name des Produkts
Corning™ LSE™ Schüttel-Inkubatoren > Geschwindigkeit: 20 bis 400 U/min;230 V,50/60 Hz (EU- und UK-Stecker); Volumen: 49L (1.7 cu. ft.)