Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5HT GC-Säulen
Thermo Scientific TRACE™ TR-5HT GC-Säulen eignen sich für Temperaturen bis zu 400 °C.
416.99 € - 664.08 €
Spezifikation
Produktlinie | TRACE |
---|---|
Stationäre Phase | Trace™ TR-5 HT |
USP-Typ | G27, G36 |
Max. Temperatur | 380/400 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC-MS |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Filmdicke | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10168084
|
Thermo Scientific™
260H030P |
0,32 mm | 12 m | 1 μm |
460.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10557455
|
Thermo Scientific™
260H035P |
0,25 mm | 15 m | 1 μm |
416.99 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10534685
|
Thermo Scientific™
260H047P |
0,25 mm | 30 m | 1 μm |
664.08 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10504105
|
Thermo Scientific™
260H142P |
0,25 mm | 30 m | 0,25 μm |
651.24 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Thermo Scientific TRACE™ TR-5HT GC-Säulen eignen sich für Temperaturen bis zu 400 °C.
- Unpolare Phase, 5 % Phenylpolysilphenylensiloxan
- Ermöglicht die Elution von Kohlenwasserstoffen mit höherem Siedepunkt bis zu C100
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Ähnlich DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Empfohlen für:
- Kohlenwasserstoffe
- Lösungsmittel
- Pestizide
- Herbizide
- Phenole
- Amine
Spezifikation
TRACE | |
G27, G36 | |
GC-MS |
Trace™ TR-5 HT | |
380/400 °C |