Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5HT GC-Säulen
Thermo Scientific TRACE™ TR-5HT GC-Säulen eignen sich für Temperaturen bis zu 400 °C.
Marke: Thermo Scientific™ 260H035P
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Thermo Scientific TRACE™ TR-5HT GC-Säulen eignen sich für Temperaturen bis zu 400 °C.
- Unpolare Phase, 5 % Phenylpolysilphenylensiloxan
- Ermöglicht die Elution von Kohlenwasserstoffen mit höherem Siedepunkt bis zu C100
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Ähnlich DB-5, BP5, Rtx-5, HP-5, Ultra-2, PTE-5, SPB5, MDN-5, CP-Sil 8CB, SPB-5, AT-5, ZB-5, 007-2(MPS-5), SE-52, SE-54
Empfohlen für:
- Kohlenwasserstoffe
- Lösungsmittel
- Pestizide
- Herbizide
- Phenole
- Amine
Spezifikation
G27, G36 | |
TRACE | |
380/400 °C | |
1 μm | |
15 m x 0,25 mm x 0,1 µm |
0,25 mm | |
Trace™ TR-5 HT | |
GC-MS | |
15 m |