Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-35MS GC-Säulen
Verwenden Sie diese Säulen mit mittlerer Polarität für viele Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific™ 260C135P
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10477894
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS GC-Säulen sind Säulen mittlerer Polarität und für zahlreiche Anwendungen bestens geeignet.
  • Phase mittlerer Polarität, 35 % Phenylpolysilphenylensiloxan
  • Außergewöhnlich geringe Oberflächenaktivität
  • Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
  • Ähnlich: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS, MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Empfohlen für:
  • Pestizide
  • Herbizide
  • Drogen
  • Polyaromatische Kohlenwasserstoffe
  • Pharmazeutika
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
330/360 °C
0.22 mm
G42
0,25 μm
Mittelpolar
0.22 mm
Trace™ TR-35MS
GC/MS for Pesticides, GC/MS for Herbicides, GC/MS for Drugs of Abuse, GC/MS for Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs), GC/MS for Pharmaceuticals
25 m
25m x 0.22mm x 0.25um
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-35MS GC-Säulen > 25 m x 0.22 mm x 0.25 μm