Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS GC-Säulen
Verwenden Sie diese unpolare Trennsäule mit geringem Säulenbluten für GC/MS-Umweltanalysen, die hohe Temperaturen und eine inerte Phase erfordern.
Marke: Thermo Scientific™ 260B143P
406.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS Säule mit geringem Säulenbluten und Betriebstemperaturen von maximal 340 bis 360 °C eignet sich ideal für alle GC/MS-Anwendungen. Die Säule eignet sich besonders für Anwendungen wie GC/MS-Umweltanalysen, die eine inerte Phase bei hohen Temperaturen erfordern.
Für hervorragendes Leistungsverhalten:- Unpolare Phase, 100 % Dimethyl-Polysiloxan
- Hohe Betriebstemperatur
- Inerte Phase für Umweltanalysen geeignet
- Chloriert und nitroaromatische Verbindungen
- GC/MS-Umweltanalysen
- Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
- Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
- Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
- Phthalate
- Polymere
- Rückgewinnbare Gesamt-Erdölkohlenwasserstoffe (TRPHs)
- Alternative Anwendungen:
- Chlorierte Aromaten
- Organische Chlorpestizide
- Organische Phosphorpestizide
- PAKs
- Paraffine
- Polywachs
- Pyrethroide
- Schwerflüchtige Verbindungen
- Xylole
- DB-1
- DB-Petro
- BP1
- HP-1
- HP-1MS
- Rtx™-1
- Ultra-1
- SPB™-1
- SPB™-1 Schwefel
- Petrocol™ DH
- CP-Sil 5CB
- RSL-150
- RSL-160
- ZB-1
- CB-1
- OV™-1
- PE-1
- 007-1(MS)
- SP™-2100
- SE-30
- RH-1
- CC-1
- CP-Sil 5CB MS
- VF-1ms
Spezifikation
340/360 °C | |
0,32 mm | |
Trace™ TR-1 MS | |
GC-MS | |
30 m | |
30 m x 0,32 mm x 0,25 µm |
0,32 mm | |
TRACE | |
G1, G2, G38 | |
0,25 μm | |
Nichtpolar |