Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS GC-Säulen
Artikelnummer. p-4522464 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
60 m
Innendurchmesser (metrisch):
0,25 mm
0,32 mm
Filmdicke:
0,1 μm
0,25 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10392595
Marke: Thermo Scientific™ 260B047P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese unpolare Trennsäule mit geringem Säulenbluten für GC/MS-Umweltanalysen, die hohe Temperaturen und eine inerte Phase erfordern.
Die Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS Säule mit geringem Säulenbluten und Betriebstemperaturen von maximal 340 bis 360 °C eignet sich ideal für alle GC/MS-Anwendungen. Die Säule eignet sich besonders für Anwendungen wie GC/MS-Umweltanalysen, die eine inerte Phase bei hohen Temperaturen erfordern.
Für hervorragendes Leistungsverhalten:
  • Unpolare Phase, 100 % Dimethyl-Polysiloxan
  • Hohe Betriebstemperatur
  • Inerte Phase für Umweltanalysen geeignet
Anwendungen:
  • Chloriert und nitroaromatische Verbindungen
  • GC/MS-Umweltanalysen
Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit:
  • Geringes Säulenbluten auch bei hohen Temperaturen
  • Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
Empfohlen für:
  • Phthalate
  • Polymere
  • Rückgewinnbare Gesamt-Erdölkohlenwasserstoffe (TRPHs)
  • Alternative Anwendungen:
  • Chlorierte Aromaten
  • Organische Chlorpestizide
  • Organische Phosphorpestizide
  • PAKs
  • Paraffine
  • Polywachs
  • Pyrethroide
  • Schwerflüchtige Verbindungen
  • Xylole
Ähnlich:
  • DB-1
  • DB-Petro
  • BP1
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Rtx™-1
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • SPB™-1 Schwefel
  • Petrocol™ DH
  • CP-Sil 5CB
  • RSL-150
  • RSL-160
  • ZB-1
  • CB-1
  • OV™-1
  • PE-1
  • 007-1(MS)
  • SP™-2100
  • SE-30
  • RH-1
  • CC-1
  • CP-Sil 5CB MS
  • VF-1ms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Max. Temperatur 340/360 °C
Durchmesser (metrisch) 0,25 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,25 mm
Produktlinie TRACE
Stationäre Phase Trace™ TR-1 MS
USP-Typ G1, G2, G38
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umweltanalytik, GC/MS-Umweltanalysen
Filmdicke 0,1 μm
Länge (metrisch) 30 m
Polarität Nichtpolar
Beschreibung 30 m x 0,25 mm x 0,1 µm