Learn More
Thermo Scientific™ UHPLC-Filter
Schützt Säulen ohne Leistungseinbußen.
220.88 € - 331.19 €
Spezifikation
Produktlinie Thermo Scientific
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
11550944
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
22185
1.0 mm Innendurchm. Ersatzfilterkartusche, 0.2 μm
331.19 €
5 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10775706
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
27006
UHPLC-Filterhalter mit Direktanschluss
290.79 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10127594
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
22180
2,1 mm ID Ersatzfilterpatrone, 0,2 µm
220.88 €
5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Leistungseinbußen sind keine Option mit Thermo Scientific™ UHPLC-Filtern, die Hypersil GOLD™ 1,9-μm- und Syncronis 1,7-μm-Säulen schützen. Diese UHPLC-Filter bieten eine Filterpatronenkonstruktion mit geringem Volumen, behalten die Peakform bei und sorgen für minimale Effizienzverluste durch Dispersion.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
Spezifikation
Thermo Scientific
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ UHPLC-Filter