Learn More
Thermo Scientific™ UHPLC-Filter
Schützt Säulen ohne Leistungseinbußen.
Marke:  Thermo Scientific™ 27006
276.25 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10775706
  • 290.79 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Leistungseinbußen sind keine Option mit Thermo Scientific™ UHPLC-Filtern, die Hypersil GOLD™ 1,9-μm- und Syncronis 1,7-μm-Säulen schützen. Diese UHPLC-Filter bieten eine Filterpatronenkonstruktion mit geringem Volumen, behalten die Peakform bei und sorgen für minimale Effizienzverluste durch Dispersion.
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Each
UHPLC-Filterhalter mit Direktanschluss
Thermo Scientific
Name des Produkts
Thermo Scientific™ UHPLC-Filter >
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.