Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Dioxin- und PCB-Analysen
Analysieren Sie Dioxine und PCB für unübertroffene Leistung und Reproduzierbarkeit durch hochauflösende GC/MS.
Marke:  Thermo Scientific™ 26AF047P
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10299314
  • 714.68 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Analysieren Sie Dioxine und Polychlorbiphenyle (PCB) mit individuell zugeschnittenen Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Dioxin- und PCB-Analysen, um unübertroffene Leistung und Reproduzierbarkeit zu erzielen. Diese Säulen, die für die Anforderungen von hochauflösenden GC/MS-Methoden optimiert sind, bieten optimales Leistungsverhalten mit außergewöhnlicher Stabilität und sehr niedriges Säulenbluten. Diese schwach polaren Säulen bieten eine umfassende Abdeckung der 17 Kongenere mit der höchsten toxikologischen Signifikanz (2,3,7,8-chlorsubstituierte Kongenere).
Säulen speziell für Dioxine und PCB:
  • TRACE TR-Dioxin 5MS: Dioxin- und Furantests
  • TRACE TR-PCB 8MS: hochauflösende GC/MS-Analyse von PCB
  • Hervorragende Qualität und Reproduzierbarkeit
  • Gering-blutend auch bei hohen Temperaturen
  • Große Robustheit ermöglicht auch schwierige Trennungen
  • Zuverlässige und reproduzierbare Leistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
360/370 °C
0,25 mm
Trace™ TR-Dioxin 5 MS
GC/MS zur Dioxin-Analyse (PCDD), GC/MS zur Furan-Analyse (PCDF), GC/MS zur PCB-Kongener-Analyse
30 m
0,25 mm
TRACE
G27, G36
0,1 μm
30 m x 0,25 mm x 0,1 µm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-Säulen für Dioxin- und PCB-Analysen > 30 m x 0,25 mm x 0,1 μm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.