Learn More
Serva Electrophoresis™ Towbin Buffer, 10X
Marke: Serva Electrophoresis™ 4255802
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Farblos | |
For Use with Western Blotting | |
8.6 | |
Soluble | |
Towbin Buffer |
10X | |
0.25M Tris and 1.92M Glycine | |
1 L | |
Lösung |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Serva Electrophoresis™ Towbin Buffer, 10X
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur