Learn More
Gibco™ ExpiCHO-S™ Cells
ExpiCHO-S Cells are derived from a non-engineered subclone that has been screened and isolated from CHO-S Chinese hamster ovary (CHO) cells.
Marke: Gibco™ A29132
3966.25 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24275" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
ExpiCHO-S Cells are derived from a non-engineered subclone that has been screened and isolated from CHO-S Chinese hamster ovary (CHO) cells (1). They are a core component of the ExpiCHO Expression System Kit (Cat. No. A29133). ExpiCHO-S Cells are maintained in suspension culture, have minimal tendency to clump, and grow to high density in ExpiCHO Expression Medium (Cat. No. A2910001). As part of the ExpiCHO Expression System Kit, the cells generate superior protein yields by transient transfection compared to standard CHO and 293 cells.
- Ermöglicht Ausbeuten von 3 g Protein pro Liter transfizierter Kultur als Teil des ExpiCHO Expressionssystems
- Ermöglichen eine schnelle, hoch ergiebige, transiente Proteinproduktion, sodass Labore, die Protein-Biotherapeutika entwickeln, von Anfang bis Ende des Arzneimittelentwicklungsprozesses mit CHO-exprimierten Proteinen arbeiten können
- Angepasst an hochdichtes Suspensionswachstum in ExpiCHO Expressionsmedium
- Zeigt schnelle Verdopplungszeiten von ca. 17 Stunden
- Ermöglicht konsistente transiente Expressionsleistung für mehr als 30 Passagen nach dem Auftauen
- Aufrechterhaltung einer hohen Zellviabilität und Produktivität für mehr als 10 Tage nach der Transfektion als Teil des ExpiCHO Expressionssystems
Spezifikation
1 x 107 Zellen/ml In Flüssigstickstoff lagern. |
|
Kryokonserviert | |
Packung mit 6 Fläschchen | |
1 x 107 Zellen | |
CHO-S-Zelle | |
Trockeneis |
CHO-S, SFM angepasst | |
Hamster | |
Expression | |
ExpiCHO™ | |
6 x 1 mL |