missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amarell™ Laborthermometer für vollständige Immersion
Marke: Amarell™ L33004
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
DIN 12-778 | |
300 mm | |
Thermometer | |
-50 °C | |
Ja |
Vollständig eintauchbar | |
Toluol | |
50 °C | |
-50°bis +50 °C | |
1 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur