Learn More
Toluol, wasserfrei, 99.8 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11364807
Toluol, wasserfrei, 99.8 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11364807
1 L
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11364807
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041841.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Toluene is widely used as an organic solvent in various industries like paints, pharmaceuticals, dyes, agrochemicals and polymers. It is used as an additive in gasoline and improves octane ratings, as a fullerene indicator, in paint thinners and silicone sealants, as a coolant in sodium cold traps used in nuclear reactor system loops and as a fuel for both two-stroke and four-stroke engines. It is also used as a raw material in the production of benzene, benzaldehyde, benzoic acid, toluene diisocyanate, benzyl-tert-butyl peroxide, xylene and many other chemical products. It plays an important role in biochemistry experiments to break open red blood cells in order to extract haemoglobin as well as used in the removal of cocaine from coca leaves to make coca-cola syrup. Further, it used as a standard material for chromatography and as an analytical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-88-3
Summenformel C7H8
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
MDL-Nummer MFCD00008512
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
PubChem CID 1140
ChEBI CHEBI:17578
IUPAC-Name Toluol
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Toluene, anhydrous
Schmelzpunkt °C to 93°C
Dichte 0.867 g/mL
Siedepunkt 111°C
Menge 1 L
Flammpunkt 4°C (40°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4967
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Beilstein 635760
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethanol,alcohol,benzene,diethyl ether,acetone,chloroform,glacial acetic acid and carbon disulfide. Immiscible with water.
Formelmasse 92.14
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW30K940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2025 Catalog Number041841.AK,041841.K2
ChargennummerW30K939 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog Number041841.AK,041841.K2
ChargennummerJ20W787 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number041841.AK,041841.K2
ChargennummerJ30S718 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2023 Catalog Number041841.AK,041841.K2
ChargennummerJ20W788 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2022 Catalog Number041841.AK,041841.K2
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Toluene, anhydrous
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Toluene
Name des Produkts
Toluol, wasserfrei, 99.8 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >