Learn More
Thermo Scientific™ TMT11-131C Label Reagent
Die Tandem Mass Tag(TMT)-Reagenzien wurden speziell für die Identifizierung und Quantifizierung von Proteinen in verschiedenen Proben mittels Tandem-Massenspektrometrie entwickelt. Die Struktur der TMT11-131C-Tags ist identisch mit der anderer TMT10plex-Tags, aber der TMT11-131C-Massenreporter ist nur mit 13C-Isotopen markiert.
351.00 € - 6090.00 €
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15877944
|
Thermo Scientific™
A37724 |
TMT11-131C Kennzeichnungsreagenz, 3 x 0,8 mg |
351.00 €
2.40 Milligramm |
Verfügbar ab: 26-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15722695
|
Thermo Scientific™
A34808 |
TMT10plex Isobaric-Kennzeichnungsreagenzsatz plus TMT11-131C Kennzeichnungsreagenz, 1 x 5 mg (pro Tag) |
6090.00 €
5 Milligramm |
Verfügbar ab: 25-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15988062
|
Thermo Scientific™
A37725 |
TMT10plex Isobaric-Kennzeichnungsreagenzsatz plus TMT11-131C Kennzeichnungsreagenz, 3 x 0,8 mg (pro Tag) |
3505.00 €
3 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
Tandem mass tag (TMT) reagents are specially designed to enable identification and quantitation of proteins in different samples using tandem mass spectrometry. The TMT11-131C tag structure is identical to the other TMT10pex tags, but the TMT11-131C mass reporter is labeled with only 13C isotopes. The addition of the TMT11-131C tag enables separation of the 131-mass reporter ion of the original TMT10plex reagents into N and C variants, creating an 11th channel for relative quantitation using high resolution Orbitrap MS instruments.
- Multiplex—erhöht die Multiplexing-Stufe von zehn bis elf Proben
- Robust—erhöhte Multiplexfähigkeit führt zu weniger fehlenden quantitativen Werten bei den Proben und zu mehr Sicherheit bei den Replikaten
- Effizient—aminreaktive, NHS-esteraktivierte Reagenzien gewährleisten eine effiziente Markierung aller Peptide unabhängig von der Proteinsequenz oder der proteolytischen Enzymspezifität
- Kompatibel – Optimiert für den Einsatz mit hochauflösenden Thermo Scientific MS/MS-Plattformen, wie den Instrumenten Q Exactive, Orbitrap Elite und Orbitrap Fusion Tribrid mit Datenanalyse, die von Proteome Discoverer 2.1 vollständig unterstützt wird
Specifications
Massenspektrometrie |