Learn More
Thermo Scientific™ TMT11-131C Label Reagent
Die Tandem Mass Tag(TMT)-Reagenzien wurden speziell für die Identifizierung und Quantifizierung von Proteinen in verschiedenen Proben mittels Tandem-Massenspektrometrie entwickelt. Die Struktur der TMT11-131C-Tags ist identisch mit der anderer TMT10plex-Tags, aber der TMT11-131C-Massenreporter ist nur mit 13C-Isotopen markiert.
Marke: Thermo Scientific™ A37725
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beinhaltet: TMT10plex Satz isobarischer Massenmarkierungsreagenzien plus TMT11-131C
Beschreibung
Tandem mass tag (TMT) reagents are specially designed to enable identification and quantitation of proteins in different samples using tandem mass spectrometry. The TMT11-131C tag structure is identical to the other TMT10pex tags, but the TMT11-131C mass reporter is labeled with only 13C isotopes. The addition of the TMT11-131C tag enables separation of the 131-mass reporter ion of the original TMT10plex reagents into N and C variants, creating an 11th channel for relative quantitation using high resolution Orbitrap MS instruments.
Zu den Vorteilen der TMT-Etikettenreagenzien gehören eine erhöhte Multiplex-Quantifizierung, ein höherer Probendurchsatz und weniger fehlende quantitative Werte unter den Proben. TMT10plex Etikettenreagenzien und TMT11-131C eignen sich ideal für die Analyse mehrerer Proteinproben aus Inhibitor-Dosierungsreaktionsversuchen, Zeitverläufen oder zur Verbesserung der Statistiken über biologische Replikate.
Zu den Merkmalen dieses TMT11-131C Kennzeichnungsreagenz gehören:
• Mehrere—gleichzeitige MS-Analysen von bis zu 11 Proben, die aus Zellen, Geweben oder biologischen Flüssigkeiten gewonnen wurden
• Robust – Die erhöhte Multiplex-Fähigkeit führt zu weniger fehlenden quantitativen Werten bei Proben und zu höherer Zuverlässigkeit bei Replikaten
• Effizient – aminreaktiv, NHS-ester-aktivierte Reagenzien gewährleisten eine effiziente Kennzeichnung aller Peptide unabhängig von Proteinsequenz oder proteolytischer Enzymspezifität
• . Kompatibel – für die Verwendung mit hochauflösenden Thermo Scientific Orbirtrap MS/MS-Plattformen optimiert. Die Datenanalyse wird vollständig von Proteome Discoverer 2.3 unterstützt.
TMT11-131C ist als eigenständiges Tag erhältlich (Best.- Nr. A34807) oder als Teil des TMT10plex isobarischen Kennzeichnungsreagenziensatzes plus TMT11-131C erhältlich. In Kombination mit den branchenführenden, hochauflösenden Orbitrap Instrumenten und der zugehörigen Software bieten TMT-Reagenzien integrierte Gesamtlösungen für die quantitative Proteinexpressionsanalyse.
Spezifikation
TMT10plex Isobaric-Kennzeichnungsreagenzsatz plus TMT11-131C Kennzeichnungsreagenz, 3 x 0,8 mg (pro Tag) | |
TMT10plex™ | |
Massenisotope von Aminosäuren | |
Peptide | |
Massenspektrometrie | |
3 x 0,8 mg (pro Tag) |
Massenspektrometer | |
3 Sets mit 11 Fläschchen, bei –5 bis –30 °C lagern | |
Trockeneis | |
Peptide | |
Peptid-Markierung |