Learn More
Tocris Bioscience™ TM2 TEAD inhibitor
Potent and reversible inhibitor of TEAD mediated Hippo/Yap signalling
157.00 € - 589.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-[3-(2-Cyclohexylethoxy)benzoyl]-N-phenyl-1-piperazinecarboxamide
CAS 1008768-41-9
Ziel YAP1
Summenformel C26H33N3O3
Reinheit 0.98
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18706075
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
7917/10
10 mg
157.00 €
10 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
18705925
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Tocris Bioscience™
7917/50
50 mg
589.00 €
50 Milligramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TM2 TEAD inhibitor is a potent and reversible TEA domain transcription factor inhibitor (IC50 = 38 nM and 156 nM for TEAD4 auto-palmitoylation and TEAD2 palmitoylation, respectively). It inhibits TEAD-YAP association and transcriptional activity. TM2 TEAD inhibitor exhibits strong antiproliferation effects as a single agent or in combination with a MEK inhibitor in YAP-dependent cancer cells. Also inhibits YAP-dependent liver organoid growth ex vivo.
Spezifikation
Spezifikation
4-[3-(2-Cyclohexylethoxy)benzoyl]-N-phenyl-1-piperazinecarboxamide
YAP1
0.98
1008768-41-9
C26H33N3O3
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Lagerung bei -20 °C