Learn More
Titan, AAS-Standardlösung, Specpure™, Ti 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11475070
Titan, AAS-Standardlösung, Specpure™, Ti 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475070
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11475070
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035771.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011264
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Titanium AAS standard solution
Konzentration Ti in 5% HNO3/tr. HF
Namenshinweis Ti 1000μg/mL
Menge 500 mL
UN-Nummer UN3264
Physikalische Form Flüssig
Güte Specpure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1538955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog Number035771.AE,035771.AP
Chargennummer1521240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number035771.AE,035771.AP
Chargennummer1483812 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog Number035771.AE,035771.AP
Chargennummer1477649 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/08/2024 Catalog Number035771.AE,035771.AP
Chargennummer1468242 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/06/2024 Catalog Number035771.AE,035771.AP
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium, AAS standard solution, Specpure, Ti 1000µg/ml
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, Hydrogen fluoride
Name des Produkts
Titan, AAS-Standardlösung, Specpure™, Ti 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >