Learn More
Epredia™ TissueWave™ 2 Mikrowellensystem
Das Epredia™ TissueWave™ 2 Mikrowellensystem gewährleistet Effizienz, Vielseitigkeit und Präzision bei minimaler Instrumentierung.
27430.00 €
Produktcode | Marke | Voltage | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Voltage | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12933805
|
Epredia™
B35600001 |
||||||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ TissueWave™ 2 Mikrowellensystem gewährleistet Effizienz, Vielseitigkeit und Präzision bei minimaler Instrumentierung. Dieses System wird zur Gewebefixierung und -einbettung, Entkalkung von harten Materialien, Routine-Sonderfärbungen, bei denen Wärme den Färbungsprozess beschleunigt, und zur Epitop-Verstärkung bei immunhistochemischen Färbungen eingesetzt.
Leistungsverhalten:
- Erfüllt die Anforderungen durch steigende Arbeitslast dank höherer Flexibilität
- Spart technische Zeit für komplexere Verfahren und liefert konsistent hervorragende Ergebnisse in einem Bruchteil der Zeit
- Bietet Funktionen für bedarfsgerechte Beladung: bereit, wenn die Probe fertig ist
- Unterstützt die sekundäre Fixierung vor der routinemäßigen Verarbeitung von Fettgewebe
- Nutzt die patentierte PolarHeat™ Technologie zur Beschleunigung der Paraffinerwärmung
- Bietet Flexibilität für Speziallabore
Sicherheit:
- Verriegelung des Belüftungssystems
- Verriegelungen mit zwei Türen zur Vermeidung von Mikrowellenlecks
- Zwei Temperaturverriegelungen zur Vermeidung von Überhitzung
Eigenschaften:
- Elegantes, modernes Design
- Programmierbare Protokolle und Speicherabruf
- Vakuumkammer für schnelle Fixierung und Paraffininfiltration
- Temperatur- und Leistungsregelung, Umwandlung der Wattleistung möglich
- Benutzerfreundlicher Anzeigebildschirm und dreifarbiges Bedienfeld für einfache Programmierung
- Temperatufühler für genaue Temperaturregelung auf ±1 °C
Bestellinformationen:
- Gesamtabmessungen (T x B x H): 24.5 x 21.5 x 19 Zoll (62.2 x 54.6 x 48.2 cm)
- Abmessungen der Kammer: 9.5 x 13.5 x 15.5 Zoll (24.1 x 34.3 x 39.4 cm)
- Gewicht: 169.4 kg (77 lb.)
- Stromversorgung: 120 V-System, 15 Ampere-Wartungsminimum (20 Amp empfohlen); 230 V-System, 10 Ampere-Wartungsminimum (15 Amp empfohlen)
Enthält:
- Glasluft-Rührschlauch (Nr. B35240039, 3er-Packung)
- Epredia™ Shandon™ Excelsior™ ES Organizer-Körbe (jeweils zwei) (Nr. A78410021)
- Innenleuchte (Nr. B35240015)
- Mikrowellengeeigneter Probenbehälter 2.5 l/2.6 qt. (Nr. B35210007)
- Bedienungsanleitung (Nr. B35610006)
- Temperaturfühler (Nr. B35240051)
- Vakuumkammer aus Glas (Nr. B35210001)