Learn More
Zinn-Shot, 3.175 mm (0.125 Zoll) & unten, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15426745
Zinn-Shot, 3.175 mm (0.125 Zoll) & unten, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426745
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 15426745
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 045096.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray shot
Prozentgehaltsbereich 99% (Metals basis)
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Form Shot, 3.175 mm (0.125 Zoll) und weniger
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerL20X011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/12/2023 Catalog Number045096.22,045096.A1,045096.36
ChargennummerM19J008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2023 Catalog Number045096.22,045096.A1,045096.36,045098.18
ChargennummerU01F020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number045096.22,045096.A1,045096.36,045098.18
ChargennummerJ29T009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number045096.22,045096.A1,045096.36,045098.18
ChargennummerU10D044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number045096.22,045096.A1,045096.36,045098.18
Name des Produkts
Zinn-Shot, 3.175 mm (0.125 Zoll) & unten, 99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >