Learn More
Zinn, Granulat, 0.1–0.8 mm, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10125090
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reduktionsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin
Farbe Grau
Namenshinweis p.a.
Schmelzpunkt 231.9°C
Siedepunkt 2270.0°C
Dichte 7.3000g/mL
Strukturformel Sn
Menge 100 g
Fieser 01,1168; 02,414; 11,519; 12,486; 13,298; 17,333
Merck Index 15, 9603
Formelmasse 118.69
Verpackung Glasflasche
Partikelgröße 0.1 to 0.8mm
Form Granulatpulver
Name des Produkts
Zinn, Granulat, 0.1–0.8 mm, Thermo Scientific Chemicals >