Learn More
Zinnpulver, -325 Mesh, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11325838
Zinnpulver, -325 Mesh, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325838
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11325838
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010379.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Scheinbare Dichte 3.2 g/cm3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin
Farbe Grau
Aussehen Gray powder
Prozentgehaltsbereich 99.8% (Metals basis)
Menge 100 g
Netzgröße -325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM29K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2024 Catalog Number010379.A3,010379.36,010379.22
ChargennummerR02J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number010379.22
ChargennummerW29I003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog Number010379.A3,010379.36,010379.22
ChargennummerB14N01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010379.A3,010379.36,010379.22
ChargennummerH11H22 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number010379.A3,010379.36,010379.22
Name des Produkts
Zinnpulver, -325 Mesh, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >