Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, ACS, 98.0 bis 103.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Stannous chloride is used as a sensitizing agent in preparing glass and plastic for metalizing. It serves as a potent reducing agent. Other uses of stannous chloride are tin electroplating baths, corrosion inhibitors, polymers, thermoplastic elastomers, soldering flux, antioxidant, tanning agent and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tin(II) chloride dihydrate |
Schmelzpunkt | 43°C to 46°C |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 2 kg |
Prozentgehaltsbereich | 98.0-103.0% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dilute and concentrated hydrochloric acid,alcohol,ethyl acetate,glacial acetic acid,and sodium hydroxide solution. Decomposes in excess water. |
Formelmasse | 225.65 (189.62 Anhydrous) |
Güte | ACS-Reagenz |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M15H032 | Analysenzertifikat | 25/03/2024 | 044409.22,044409.A3,044409.36 |
M21I054 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 044409.22,044409.A3,044409.36 |
W13E014 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 044409.22,044409.A3,044409.36 |
P16E036 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 044409.22,044409.A3,044409.36 |
M02E010 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 044409.22,044409.A3,044409.36 |