Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10538830
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10538830
1 kg
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Artikelnummer. 10538830
Marke: Fisher Chemical T/1654/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Cl2Sn.2H2O, CAS-Nummer-10025-69-1, 500 g, 652 °C, farblos, 225,63 g/mol, 37 °C, 149863, Kunststoff-Pulverbehälter, fest
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-69-1
Summenformel Cl2Sn·2H2O
MDL-Nummer 149863
Spezifikation
Siedepunkt 652°C
Schmelzpunkt 37°C
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 225.63g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) chloride dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Stannous chloride, Stannous chloride dihydrate
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical >