missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sued Laborbedarf™ Timemed™ Time Tape
Marke: Sued Laborbedarf™ 28 T501-12
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Violett | |
Zur Beschriftung mit Bleistiften, Kugelschreibern und Fettstiften, Filzstiften, Tinte und Schreibmaschine | |
-23 bis 121 °C | |
12.7 m | |
5.5 cm |
Adhäsiv | |
Time Tape | |
Je 1 | |
12.7 m x 25 mm | |
25 mm |