Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei Hälsen, Seitenhälse parallel, NS 24/29
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
53.00 € - 143.00 €
Spezifikation
Anzahl pro Packung | Je 1 |
---|---|
Standard-Konusverbindung | Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse NS 19/26 |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10171611
|
Lenz Laborglasintrumente
03303273 |
166 mm |
143.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10294091
|
Lenz Laborglasintrumente
03303237 |
64 mm |
53.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10470893
|
Lenz Laborglasintrumente
03303249 |
85 mm |
66.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10480893
|
Lenz Laborglasintrumente
03303270 |
131 mm |
81.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10510122
|
Lenz Laborglasintrumente
03303258 |
105 mm |
73.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Reaktionskolben nach DIN 12392
- Mit zwei parallelen seitlichen Hälsen
- Mit konischen Schliffverbindungen
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Spezifikation
Je 1 | |
Mittelhals NS 24/29, Seitenhälse NS 19/26 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit drei Hälsen, Seitenhälse parallel, NS 24/29