Learn More
Fisherbrand™ THREE IN ONE DISPENSER
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H): 203 x 406 x 406 mm
Beschreibung
- Strapazierfähiges Acryl ist durchscheinend, sodass die Produktfüllstände stets sichtbar sind
- Abmessungen: 406 x 406 x 203 mm
- Für den Einsatz in Krankenhäusern, Labors, Arztpraxen, Tierarztpraxen, Zahnarztpraxen usw.
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Recycelbar
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Grau |
Enthält | Wandbefestigungsschrauben |
Tiefe (metrisch) | 203 mm |
Abmessungen (T x B x H) innen | 203 x 406 x 406 mm |
Höhe (metrisch) | 406 mm |
Aufnahmevermögen | Kleine Vorräte und persönlicher Schutz |
Menge | Je 1 |
Breite (metrisch) | 406 mm |
Produkttyp | Dispenser |
Material | Acryl |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ THREE IN ONE DISPENSER >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur