Learn More
Fisherbrand™ DISPENSER HEATHROW SCIENTIFIC FOR FOAM EARPLUGS Artikelnummer.: 11507473
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ DISPENSER HEATHROW SCIENTIFIC FOR FOAM EARPLUGS
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11507473
Höhe: 406 mm
Click to view available options
Höhe: 406 mm
Artikelnummer. 11507473
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bleibt fest und sicher, während sich der Boden zum Spenden des Produkts neigt. Der Fisherbrand™ Acryl-Ohrstöpsel-Spender mit Klappdeckel für einfaches Nachfüllen.
  • Aus durchscheinendem Acryl
  • Fasst ca. 200 Paar Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel.
  • Kann auf einer Arbeitsplatte oder an einer Wand montiert werden (Schrauben mitgeliefert)
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Farbe Durchscheinend Grün
Enthält Wandbefestigungsschrauben
Tiefe (metrisch) 156 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 156 x 162 x 227 mm
Höhe (metrisch) 227 mm
Aufnahmevermögen Ungefähr 200 Paar Schaumstoff-Ohrstöpsel
Menge Je 1
Breite (metrisch) 162 mm
Produkttyp Dispenser
Material Acryl
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ DISPENSER HEATHROW SCIENTIFIC FOR FOAM EARPLUGS >