Learn More
SCAT™ Gewindeadapter, PTFE
SCAT Caps und Safety Waste Caps sind in vielen Gewindegrößen verfügbar. Sollte das passende Gewinde für Ihren Behälter trotzdem einmal nicht dabei sein, nutzen Sie einfach den passenden Adapter.
Marke: SCAT™ 107135
32.69 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23290" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
SCAT™ thread adapters are ideally suited for connecting safety caps, safety waste caps, funnels, canisters or other disposal and supply units.
- Made of polytetrafluoroethylene (PTFE) material
- Available in a wide range of thread sizes
- Suitable for all SCAT™ caps, funnels or canisters
Spezifikation
GL45 (m) to S55 (f) | |
Gray | |
PTFE | |
Thread Adapter |