Learn More
SCAT™ Gewindeadapter, PTFE
Shop All SCAT Europe Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Verschlussgröße:
GL/S40 (m) zu GL45 (f)
GL/S40 (w) auf GL45 (m)
GL/S40 (w) auf S55 (m)
GL32 (f) auf GL45 (m)
GL38 (f) auf GL45 (m)
GL45 (f) auf S55 (m)
GL45 (m) bis 2 Zoll Tri-Sure (m)
GL45 (m) bis NS29/32 mm (m)
GL45 (m) bis R2 in. BSP/G2 Zoll (m)
GL45 (m) zu S55 (f)
GPI 38-23 (f) bis GL45 (m)
ND9.
S51 (f) auf S55 (m)
S60/61 (m) zu B83 (f)
UNF 1/4 Zoll 28 G (f) bis GL14 (m)
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Description
SCAT Gewindeadapter sind ideal für den Anschluss von Sicherheitskappen, Sicherheitsabfallkappen, Trichtern, Kanistern oder anderen Entsorgungs- und Versorgungseinheiten geeignet.
- Aus Polytetrafluorethylen-(PTFE-)Material
- In vielen verschiedenen Gewindegrößen erhältlich
- Geeignet für alle SCAT Kappen, Trichter oder Kanister
Specifications
Specifications
| Verschlussgröße | GL38 (f) auf GL45 (m) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Capillary Connector |
| Material | PTFE |
| Produkttyp | Gewindeadapter |