Learn More
SCAT™ Gewindeadapter, PTFE
SCAT Caps und Safety Waste Caps sind in vielen Gewindegrößen verfügbar. Sollte das passende Gewinde für Ihren Behälter trotzdem einmal nicht dabei sein, nutzen Sie einfach den passenden Adapter.
Marke: SCAT™ 107993
67.50 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
SCAT Gewindeadapter sind ideal für den Anschluss von Sicherheitskappen, Sicherheitsabfallkappen, Trichtern, Kanistern oder anderen Entsorgungs- und Versorgungseinheiten geeignet.- Aus Polytetrafluorethylen-(PTFE-)Material
- In vielen verschiedenen Gewindegrößen erhältlich
- Geeignet für alle SCAT Kappen, Trichter oder Kanister
Spezifikation
GL32 (f) auf GL45 (m) | |
PTFE | |
Gewindeadapter |