Learn More
SymLine™ Adapter
Verzahnen Sie Ihr SymLine System genau nach Ihren Bedürfnissen! Hier finden Sie viele nützliche Ergänzungen.
Marke:  SymLine™ 106584
77.27 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15818622
  • 94.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Already exists
SymLine™ bietet für jedes gängige Gewinde einen passenden Adapter, sodass Sie nie wieder Probleme beim Verbinden verschiedener Gewindetypen haben werden.
  • Viele nützliche Zubehörteile wie Verteiler, Absperrventile, Schrankdurchführungen oder Erdungskabel ermöglichen Ihnen die Konfiguration Ihres SymLine™-Systems entsprechend Ihren Anforderungen
  • Alle Zubehörteile sind elektrostatisch ableitend und für den Einsatz in Laboren mit Explosionsgefahr zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
Gewindeadapter, GL25 (m) auf G 1 1/2 in. (f)
Rohrsystem mit SymLine™ FlexTube und FlexTube Pro
Adapter
Black
HDPE
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SymLine™ Adapter > Adapter; Beschreibung: Gewindeadapter, GL25 (m) auf G 1 1/2 in. (f); Typ: Adapter