missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ ThermoStat™ C
Dieses Temperaturregelungsgerät zum Heizen und Kühlen ist für fast alle Laborgefäße geeignet. Das Eppendorf ThermoStat™ C eignet sich optimal zum präzisen Einstellen und Halten von Temperaturen.
Marke: Eppendorf™ 5383000019
2188.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hohe Flexibilität durch Aufheizen und aktives Abkühlen in allen gängigen Behälter- und Plattenformaten von 5 μl bis 50 ml
- Eine große Auswahl an SmartBlocks ermöglicht eine hohe Gefäßflexibilität
- Hervorragende Temperaturgenauigkeit für eine sichere Probenhandhabung
- Sehr schnelle Abkühlraten von bis zu 5 °C/min zur Verkürzung der Wartezeiten
- Niedrige Temperaturen (z. B. 4 oder 0 °C) auch bei höheren Umgebungstemperaturen für die sichere Probeninkubation
- Temperaturtasten (4, 16, 37, 56 und 95 °C) ermöglichen einen schnellen Zugriff auf häufig verwendete Versuchstemperaturen
- Eppendorf ThermoTop (Condens.protect™) Kompatibilität verhindert Kondensation und verbessert die Temperaturhomogenität in den Probenröhrchen (bis zu 2.0 ml)
- Die große Auswahl an Programmplätzen (bis zu 15) sorgt für einen flexiblen Geräteeinsatz

Spezifikation
220 bis 240 V | |
220 bis 240 V | |
Thermostat C |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Eppendorf™ ThermoStat™ C > Spannung: 220 bis 240 V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur