Learn More
Thermo Scientific™ Digitales Trockenbad zum Kühlen und Erwärmen Artikelnummer.: 15218854
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Digitales Trockenbad zum Kühlen und Erwärmen
Artikelnummer. 15218854 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
230 V, 50/60 Hz, Kabel-Set mit verschiedenen Steckern
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V, 50/60 Hz
Steckertyp:
Kabel-Set mit verschiedenen Steckern
Artikelnummer. 15218854
Marke: Thermo Scientific™ 88880030
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das vielseitige Zubehör für die kompakten Trockenbäder/Heizblöcke bietet zahllose Anwendungsmöglichkeiten.
Mit Hilfe dieses vielfältigen Zubehörs für die Thermo Scientific™ Compact Trockenbäder/Heizblöcke erweitern Sie die Verwendungsmöglichkeiten Ihrer Trockenbäder/Heizblöcke beachtlich.
PID-Regelung sorgt für präzise Temperaturregelung.
  • Temperaturbereich: 4° bis 95 °C
  • Programmspeicher:
    • 10 Programme, bis zu 10 Schritte pro Programm
  • Zwei Arten von Timing-Modi:
    • Start erst, nachdem die Temperatur den gewünschten Sollwert erreicht hat
    • Start sofort, nachdem der Timer eingestellt wurde
  • Design in flachem Profil
  • Blöcke leicht austauschbar
Bestellinformationen:
  • Trockenbad erfordert Blöcke, muss separat erworben werden
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Garantie
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Reglertyp Regelung mit PID
Beleuchtung LED
Steckertyp Kabel-Set mit verschiedenen Steckern
Temperaturbereich (metrisch) 4° bis 95 °C
Typ Trockenbadblock
Display Digital
Temperaturgenauigkeit 0.55 °C (0.99 °F) bei 37 °C
Temperaturstabilität ±0.15 bei 37 °C
Temperaturgleichförmigkeit ±0.55 bei 37 °C
Gewährleistung 2 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 13.1 x 10.9 x 6.5 in. (334 x 276 x 165 mm)
Abmessungen (L x B x H) innen 77.5 x 99 x 36 mm (3.1 x 3.9 x 1.4 in.) (Innen)
Versandgewicht (angloamerikanisch) 11 lb.
Versandgewicht (metrisch) 5 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Digitales Trockenbad zum Kühlen und Erwärmen >