Learn More
Cole-Parmer™ Thermocouple™ Sensor
Diese Messfühler eignen sich für Anwendungen mit hohen Temperaturen. Cole-Parmer™ Digi-Sense™ Thermoelementfühler mit Isolierdraht enthalten ein gerades, isoliertes Kabel ohne Griff sowie Mini-Steckverbinder mit ANSI-Farbcode: Typ J – Schwarz, Typ K – Gelb und Typ T – Blau.
35.70 € - 116.00 €
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11841280
|
Cole-Parmer™
08512-82 |
120 in. (Sonde) |
35.70 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11706624
|
Cole-Parmer™
08505-85 |
60 Zoll (Sonde) |
116.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Der flexible, kaptonisolierte Draht eignet sich hervorragend für die Überprüfung von Lebensmitteltemperaturen
- Der flexible, glasfaserisolierte Draht ist für Hochtemperaturmessungen geeignet
- Kundenspezifische Designs oder Änderungen an diesem Produkt sind auf Anfrage lieferbar
- Sonden mit freiliegenden Anschlüssen werden nicht für den Einsatz mit wässrigen Lösungen empfohlen
- Setzen Sie Sonden mit freiliegenden Anschlüssen vom Typ J keiner Feuchtigkeit aus, da sie sonst korrodieren
Spezifikation
Thermoelement-Sonde |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Thermocouple™ Sensor