Learn More
Thermo Scientific™ ThermoChill I Umlaufkühler
Erleben Sie eine zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 700 W/2391 BTU. Die innovative Bauweise von ThermoChill I maximiert die Zuverlässigkeit des Produkts.
Marke:  Thermo Scientific™ 196224010000
3139.34 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15985171
  • 3567.75 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Erleben Sie mit den Thermo Scientific™ ThermoChill I Umlaufkühlern eine zuverlässige Temperatursteuerung von Flüssigkeiten mit einer Kühlleistung von bis zu 700 W/2391 BTU. Die ThermoChill Kühlserie ist eine kompakte Linie an Umlaufkühlern mit Kühlleistungen von 600 bis 2000 Watt. Das innovative Design mit einer minimalen Zahl an Anschlüssen und einem integrierten Hauptstromfilter maximiert die Zuverlässigkeit des Produkts.
  • Leicht zugängliche Einfüllöffnung für einfaches Befüllen
  • Manometer am Bedienfeld untergebracht, um ein leichtes Ablesen zu ermöglichen
  • Intuitiver digitaler Regler
  • Regler-Anzeigeleuchten leuchten beim Anpassen der Einstellungen und wenn Über-/Untertemperaturalarme aktiviert sind.
  • Abnehmbares Vollstromfilter sorgt für saubere zirkulierende Flüssigkeit.
  • Arretierbare Rollfüße für einfaches Manövrieren des Geräts
  • Abmessungen: 23.8 × 14.0 × 23.0 in. (60.5 × 35.6 × 58.4 cm)
  • Digitale RS232- oder RS485-Kommunikation optional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ThermoChill I LR, 230 V/50 Hz, MDCI
Keine
2,0 gpm bei 15 psid (7,6 l/min bei 1,0 bar)
-10 °C° bis +30 °C°
-10 °C bis +30 °C
230 V
CE-Zeichen; UL-gelistet
Bis zu 600 Watt
MDC1 (Mag Drive Zentrifugalpumpe)
R134A.
±0,1 °C
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ThermoChill I Umlaufkühler >