Learn More
Invitrogen™ Novex™ Zymogram Developing Buffer (10X)
Zur Verwendung mit Novex Zymogram-Gelen
Marke:  Invitrogen™ LC2671
Artikelnummer. 11529066
  • 97.50 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
1D-Gelelektrophorese, Protein-Gelelektrophorese, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern
10 X
Zymogramm-Entwicklungspuffer
Novex™
Raumtemperatur
Entwicklungspuffer
Zymogram
Novex™ Zymogram Gele
500 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3059115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberLC2671
Chargennummer2475012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2671
Chargennummer2508676 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2671
Chargennummer2553745 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2671
Chargennummer2639284 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberLC2671
Name des Produkts
Invitrogen™ Novex™ Zymogram Developing Buffer (10X) > 500 ml