Learn More
Leitfähigkeitsstandards für METTLER TOLEDO Leitfähigkeitssonden, METTLER TOLEDO™
Empfohlene NIST-rückführbare Lösungen für die Kalibrierung oder Verifizierung von METTLER TOLEDO Leitfähigkeitselektroden.
Marke: Mettler Toledo 30111140
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur täglichen Verifizierung: Überwachung der Funktionstüchtigkeit der Elektrode und Gewährleistung der Messgenauigkeit
- Für die Erstkalibrierung von Elektroden mit nominaler Zellkonstante
- Den Verschluss sofort nach der Verwendung festschrauben (Beutel minimieren das Risiko von Fehlern aufgrund von Umwelteinflüssen).
- Bei Einwirkung von Umwelteinflüssen können sich die Werte der Leitfähigkeitsstandards ändern; Wasserverdampfung erhöht die Leitfähigkeitswerte
Spezifikation
10 x 20 ml | |
Leitfähigkeitsstandard 84 μS/cm, Beutel | |
Leitfähigkeitsstandard | |
84 μS/cm |
Je 10 x | |
Yes | |
Zur Kalibrierung und Verifizierung von Leitfähigkeitselektroden |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Leitfähigkeitsstandards für METTLER TOLEDO Leitfähigkeitssonden, METTLER TOLEDO™ > Leitfähigkeitsstandard: 84 μS/cm; Beutel: 10 x 20 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur