Learn More
Epredia™ Shandon™ Glasdeckplatten
Für den Einsatz auf Shandon Sequenza™ und Cadenza™ Immunfärbegeräten
210.00 € - 831.00 €
Spezifikation
Produkttyp Abdeckung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11927774
Unterlagen ansehen
Epredia™
72110013
250/Karton
831.00 €
250 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
12766807
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
72110017
25/Packung
210.00 €
25 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Einsparung teurer Reagenzien.
  • Gerät passt auf Standard-Mikroskopobjektträger, sodass Proben mit kleinsten Reagenzmengen immungefärbt werden können
  • Beträchtlicher Arbeitszeitgewinn für Anwender
  • Macht das Berühren der Objektträger zwischen den Einzelschritten unnötig
  • Probenschnitte können beliebig auf dem Objektträger platziert werden
  • Schützt Proben während langer Inkubationszeiten vor dem Austrocknen
  • Garantiert eine gleichmäßige Färbequalität
Spezifikation
Spezifikation
Abdeckung