Learn More
Epredia™ Shandon™ Glasdeckplatten
Artikelnummer. 11927774 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
25/Packung
250/Karton
Packungsgröße:
25 Stück
250 Stück
Artikelnummer. 11927774
Marke: Epredia™ 72110013
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Für den Einsatz auf Shandon Sequenza™ und Cadenza™ Immunfärbegeräten
Einsparung teurer Reagenzien.
  • Gerät passt auf Standard-Mikroskopobjektträger, sodass Proben mit kleinsten Reagenzmengen immungefärbt werden können
  • Beträchtlicher Arbeitszeitgewinn für Anwender
  • Macht das Berühren der Objektträger zwischen den Einzelschritten unnötig
  • Probenschnitte können beliebig auf dem Objektträger platziert werden
  • Schützt Proben während langer Inkubationszeiten vor dem Austrocknen
  • Garantiert eine gleichmäßige Färbequalität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Abdeckung
Menge 250/Karton