Learn More
Thermo Scientific™ HyPurity™ C4 HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 4,50 %; Porengröße: 190 Å; Säulenphase: Umkehrphase
343.74 € - 1007.04 €
Spezifikation
Partikelgröße | 5 μm |
---|---|
Porengröße | 190 Å |
Oberfläche | 200 m²/g |
USP-Typ | L26 |
Stationäre Phase | C4 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10178944
|
Thermo Scientific™
22405-053030 |
50 mm | 3 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10159054
|
Thermo Scientific™
22405-052130 |
50 mm | 2,1 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10419534
|
Thermo Scientific™
22405-152130 |
150 mm | 2.1 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10588035
|
Thermo Scientific™
22405-104630 |
100 mm | 4,6 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10303565
|
Thermo Scientific™
22405-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
893.16 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10270745
|
Thermo Scientific™
22405-254630 |
250 mm | 4,6 mm |
1007.04 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10724437
|
Thermo Scientific™
22405-012101 |
10 mm | 2.1 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
- Die 10-mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention.
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Direct-Connection und für eigenständige Halter
- Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
5 μm | |
200 m²/g | |
C4 | |
4,50% | |
Ja |
190 Å | |
L26 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyPurity™ C4 HPLC-Säulen