Learn More
Thermo Scientific™ HyPurity™ C4 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10419534 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10419534
Marke: Thermo Scientific™ 22405152130
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 4,50 %; Porengröße: 190 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Hochwertige, hochreine Kieselgelsäulen
  • The 10mm design offers maximum protection with minimal increase in retention
  • Fit Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection and stand alone holders
  • High quality, highly pure silica columns
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 190 Å
Oberfläche 200 m²/g
USP-Typ L26
Stationäre Phase C4
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 4.5%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase