Learn More
Thermo Scientific™ Hypercarb™ Drop-in-Schutzkartuschen
Anwenderfreundlich, kostengünstig und gewährleisten eine längere Säulennutzungsdauer dank effektivem Schutz
Marke: Thermo Scientific™ 35007-014001
441.46 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die 10 mm-Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
- Passend für Thermo Scientific Uniguard™ Direktanschlüsse und für freistehende Halter
- Geeignet zum Lösen von problematischen Trennungen
- Außergewöhnlich hohe Retention stark polarer Analyte
- Echte Orthogonalität bei C18
- Trennung strukturverwandter Substanzen
- Hervorragend geeignet für Anwendungen bei hoher Temperatur
Bestellinformation
Für andere Thermo Scientific-Phasen stehen Drop-in Kartuschen zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Servicemitarbeiter
Spezifikation
7 μm | |
4.6 mm | |
Hypercarb |
10 mm | |
Hypercarb |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
24Stunden
15Minuten
33Sekunden
54