Learn More
Thermo Scientific™ Clear Seal Diamond Heißversiegelungsfolie
Artikelnummer. p-2865944
Click to view available options
Format:
Bögen
Rolle
Packungsgröße:
100 Stück
370 Meter
Artikelnummer. 11982361
Marke: Thermo Scientific™ AB3799
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Klare Polymer-Heißversiegelung ist ideal für Fluoreszenz- und Kolorimetrieanwendungen
  • Für PCR in Thermocyclern mit beheiztem Schraubgewinde- oder Klappdeckel geeignet
  • Gute optische Klarheit, ideal für die qPCR und andere Fluoreszenz-Anwendungen
  • Abziehbar
  • Begrenzte Lösungsmittelbeständigkeit
  • Temperaturbeständigkeit der Versiegelung: -80 °C bis +120 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe klar
Solvent Or Alcohol Resistant Reagenzien für die Biowissenschaft
Beschreibung Clear Seal Diamant – Klares Polymer-Material; Peelable Seal; ausgezeichnete optische Klarheit; gewisse Lösungsmittelbeständigkeit
Material Polyethylen
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Anzahl Wells 96
Anzahl pro Karton 1 Rolle
Abmessungen (L x B) 370 m x 78 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung, PCR, qPCR, Molekulardiagnostik
Format Rolle
Zur Verwendung mit (Geräte) ALPS 5000 & ALPS 3000
Produkttyp Heißversiegelung
Produktlinie Abgene
Haftmittel Polypropylen
Zertifiziert RNase-/DNase-frei Nein
Durchstechbar Nein
Temperaturbereich (metrisch) -80 bis +120 °C
Wellform Alle Well-Formen
Plate Compatibility Polypropylen, Polyethylen, Cycloolefin-Copolymer, Polystyrol