Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 4-HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Eine gute Wahl für Komponenten mit schlechter Peaksymmetrie auf anderen Säulen
546.39 € - 776.41 €
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 150 Å
USP-Typ Gehäuse L26
Stationäre Phase BetaBasic™ 4
Verpackungsmaterial Silika
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10087554
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
71605-052130
50 mm 2.1 mm
776.41 €
1 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10382445
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
71605-254630
250 mm 4.6 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • 150 Å Porengröße für kleine Moleküle, Peptide und verdaute Proteine
  • Überragende pH-Stabilität
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
5 μm
Gehäuse L26
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
150 Å
BetaBasic™ 4
6%