Learn More
Thermo Scientific™ BetaBasic™ 4-HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Eine gute Wahl für Komponenten mit schlechter Peaksymmetrie auf anderen Säulen
Marke: Thermo Scientific™ 71605-052130
679.55 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21947" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 150 Å Porengröße für kleine Moleküle, Peptide und verdaute Proteine
- Überragende pH-Stabilität
Bestellinformation
Säulen mit anderer Größe sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
50 mm | |
150 Å | |
BetaBasic™ 4 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
2.1 mm | |
5 μm | |
Gehäuse L26 | |
Beta | |
6% | |
Ja |