Learn More
Thermo Scientific™ ABgene Einzelkappen für Lagerungsplatten
Thermo Scientific™ Individual Storage Plate Caps sind für die Abdichtung von Thermo Scientific™ ABgene Rundwelllagerplatten und Cluster-Röhrchen konzipiert.
Marke: Thermo Scientific™ AB-1179
51.55 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Einzelkappen für Lagerungsplatten sind für die Abdichtung von Thermo Scientific™ ABgene Lagerungsplatten mit runden Wells und Cluster-Röhrchen konzipiert.
- Niedriges Profil für erhöhtes Well-Volumen
- Endlaschen zum einfachen Entfernen
Spezifikation
natürlich | |
Reinraum | |
Plattendeckel | |
Ja | |
Rund |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Abgene™ | |
Nein | |
Abgene 96 runde Wells |
Sonderangebote
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30