Learn More
Thermo Scientific™ ABgene Lagerungsplatten-Verschlüsse, 8er-Streifen
Es sind Kappen und Matten für Lagerplatten in verschiedenen Formaten erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ AB-0981
47.71 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Es sind Kappen und Matten für Lagerplatten in verschiedenen Formaten erhältlich.
Thermo Scientific Deckelstreifen für die Lagerung der Platten eignen sich für die Verwendung mit Aufbewahrungsplatten mit runden Wells und sind in einem flachen Design ausgeführt. Sie sind als 8-Kappenstreifen erhältlich und können gleichzeitig bis 8 Wells gut versiegeln. Jede Kappe ist einzeln nummeriert.
Besondere Eigenschaften
- 8-Deckelstreifen
- Jede Kappe ist einzeln nummeriert.
- Gleichzeitige Versiegelung von 8 Wells
- Endlaschen zum einfachen Entfernen
- Niedriges Profil für erhöhtes Well-Volumen
Beständigkeit beim Autoklavieren: Nicht empfohlen
Beständigkeit gegen DMSO (100 %): Erfolgreich getestet
Beständigkeit gegen Ethanol (100%): Erfolgreich getestet
Beständigkeit gegen Gammabestrahlung: Erfolgreich getestet
Gefährlich: Nein
Beständigkeit gegen Isopropano (100%)l: Erfolgreich getestet
Langzeitlagerung: Erfolgreich getestet
Abziehbar: Erfolgreich getestet
Durchstechbar: Nicht empfohlen
Wiederverschließbar: Erfolgreich getestet
Versiegelungstemperaturbereich: -20 °C bis +55 °C
Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
Beständigkeit gegen UV-Bestrahlung: Erfolgreich getestet
Spezifikation
natürlich | |
Reinraum | |
8 | |
Abgene™ | |
Nein | |
Abgene 96 runde Wells |
Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Plattendeckel | |
Ja | |
Rund |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
-
Thermo Scientific Matrix
Exklusive Rabatte auf Lagerungslösungen: Lagerungsröhren, Ausrüstung und Zubehör
Rüsten Sie Ihr Labor mit hochwertigen Verbrauchsmaterialien und Geräten für die Lagerung zu unschlagbaren Preisen auf.Aktionscode: 25075Gültig bis zum: 2025-06-30