Learn More
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Streifen zur Temperaturmessung
Messen und berücksichtigen Sie die aktuelle Temperatur mit den Thermographic™ Thermax™ Temperaturstreifen. Das Temperaturetikett kann variieren, um den Wärmepegel wiederzugeben, der für die Überwachung einer einzuhaltenden Sterilisationsumgebung benötigt wird.
14.35 € - 16.31 €
Spezifikation
Länge (metrisch) 45 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,77 in.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Temperaturbereich (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11780959
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
L07HTHERG4D01B1
60 bis 90 ° °C
14.35 €
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11770959
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
L07HTHERG3D01B1
30 bis 60 ° °C
16.31 €
10 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11760959
Unterlagen ansehen
Thermographic Measurements Ltd
L07HTHERG2D01B1
0° bis 30 °C
15.10 €
10 Stück
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
  • Adhäsiv
  • Irreversibel
Spezifikation
Spezifikation
45 mm
1,77 in.
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermographic Measurements Ltd Thermax™ Streifen zur Temperaturmessung