Learn More
Thermographic Measurements Thermax Temperaturindikator mit 10-Felder-Messstreifen
Irreversibler Schwellenwertindikator für den einmaligen Gebrauch, der die höchste erreichte Temperatur meldet.
19.80 € - 22.70 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO9001 |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry |
Höhe (angloamerikanisch) | 2 in. |
Höhe (metrisch) | 51 mm |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17806088
|
Thermographic Measurements
M10STHERGAD01P1 |
40°C to 71°C |
19.80 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17816088
|
Thermographic Measurements
M10STHERGDD01P1 |
188°C to 249°C |
22.70 €
10 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Unverzügliche Reaktion
- Permanente Aufzeichnung der höchsten erreichten Temperatur
- Öl-, wasser- und dampfbeständig
- Kostengünstig und benutzerfreundlich
- Selbstklebend
Spezifikation
ISO9001 | |
Laboratory Research, Medical services, Instrumentation, Electronics Industry, Automotive, Aerospace, Steel, Metallurgy, Plastics Industry, Food Industry | |
51 mm | |
18 mm | |
36°F | |
Yes | |
Visual Indicator | |
°C and °F |
Single-use | |
2 in. | |
40 bis 60% | |
Polyester Film | |
2°C | |
Electrical Equipment, Pumps, Braking systems, Water Pumps, Aeronautical Equpment, Military Equipment | |
18 mm |